Imprimer
Tétracycline chlorhydrate
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
14328-10 14328-25 14328-50
CAYM14328-10EA 62 EUR
CAYM14328-10 CAYM14328-25 CAYM14328-50
Tétracycline chlorhydrate
Tétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480.9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078142
Numéro CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8