(S)-(+)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
T2878-25G
T2878-5G
TCIAT2878-25GEA
454
EUR
TCIAT2878-25G
TCIAT2878-5G
(S)-(+)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine
Formule:
C₁₀H₁₃N Point d'ébullition: 77°C |
Numéro MDL:
MFCD00671630 Numéro CAS: 23357-52-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +26.0 to +30.0 deg (C=2, MeOH) |