Benzo-12-crown-4 (Benzo-1,4,7,10-tetraoxacyclododecane) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B1249-1G
B1249-5G
TCIAB1249-1GEA
107
EUR
TCIAB1249-1G
TCIAB1249-5G
Benzo-12-crown-4 (Benzo-1,4,7,10-tetraoxacyclododecane) ≥98.0% (par GC)
Benzo-12-crown-4 (Benzo-1,4,7,10-tetraoxacyclododecane)
Formule:
C₁₂H₁₆O₄ |
Numéro MDL:
MFCD00059934 Numéro CAS: 14174-08-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |