Imprimer
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzo-15-crown-5
B1154-1G B1154-5G
TCIAB1154-1GEA 72.6 EUR
TCIAB1154-1G TCIAB1154-5G
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥98.0% (par GC)
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formule: C₁₄H₂₀O₅
Numéro MDL: MFCD00005945
Numéro CAS: 14098-44-3
EINECS: 237-947-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f197b4f00e57bb6ebda2d4642b1313ffa876b781&vid=f197b4f00e57bb6ebda2d4642b1313ffa876b781&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C