Imprimer
3-(Trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2786-5G T2786-25G
TCIAT2786-5GEA 66 EUR
TCIAT2786-5G TCIAT2786-25G
3-(Trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
3-(Trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147.1 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point d'éclair: 23°C
Numéro MDL: MFCD00100032
Numéro CAS: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
ONU: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %