Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de fer (III) ≥90%, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H60034.MD H60034.03
H60034.MDEA 26.2 EUR
H60034.MD H60034.03
Trifluoromethanesulfonate de fer (III) ≥90%, tech.
Trifluoromethanesulfonate de fer (III)
Formule: C₃F₉FeO₉S₃
MW: 503.06 g/mol
Point de fusion: 183 °C
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144785
Numéro CAS: 63295-48-7