Imprimer
5-Nitroso-8-quinoléinol
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 5-Nitrosoquinolin-8-ol
13856-10 13856-50 13856-100
CAYM13856-10EA 64.5 EUR
CAYM13856-10 CAYM13856-50 CAYM13856-100
5-Nitroso-8-quinoléinol
5-Nitroso-8-quinoléinol
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174.16
Point de fusion: 245 °C
Numéro MDL: MFCD00041862
Numéro CAS: 3565-26-2
EINECS: 222-650-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III