Imprimer
Ethylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
E0913-5G E0913-1G
TCIAE0913-5GEA 84.7 EUR
TCIAE0913-5G TCIAE0913-1G
Ethylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Ethylboronic acid
Formule: C₂H₇BO₂
MW: 73.89 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074536
Numéro CAS: 4433-63-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=028875f4bfcecc1e79058e9d23cc46916c4e8590&vid=028875f4bfcecc1e79058e9d23cc46916c4e8590&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 133.0 %