Imprimer
2-Bromo-3-fluoroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H61687.03 H61687.06
H61687.03EA 120 EUR
H61687.03 H61687.06
2-Bromo-3-fluoroaniline ≥97%
2-Bromo-3-fluoroaniline
Purity: 97% CAS No.: 111721-75-6 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 94°(201°F) Physical Form: Crystalline Density: 1.670 Refractive Index: 1.5830 Appearance: Off-white UN No.: 2811 MDL No.: MFCD07369915
Formule: C₆H₅BrFN
Densité: 1.670
Point d'éclair: 94 °C (201 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369915
Numéro CAS: 111721-75-6
ADR: 6.1,III