Tris(perfluorobutyl)amine >60.0% (par GC) pour spectrométrie de masse
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
P0074-25G
P0074-100G
TCIAP0074-25GEA
89.1
EUR
TCIAP0074-25G
TCIAP0074-100G
Tris(perfluorobutyl)amine >60.0% (par GC) pour spectrométrie de masse
Tris(perfluorobutyl)amine
Formule:
C₁₂F₂₇N Point d'ébullition: 178°C Point de fusion: –55 °C Densité: 1,883 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00000436 Numéro CAS: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 60.0 % |