Imprimer
2,5-Dibromo-3-nitropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H61961.14 H61961.22
H61961.14EA 225 EUR
H61961.14 H61961.22
2,5-Dibromo-3-nitropyridine ≥98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Br₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266223
Numéro CAS: 15862-37-0