2-Bromo-4-trifluorométhylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
H61836.03
H61836.06
H61836.03EA
51.7
EUR
H61836.03
H61836.06
2-Bromo-4-trifluorométhylphénol ≥98%
2-Bromo-4-trifluorométhylphénol
Purity: 98%
CAS No.: 81107-97-3
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Physical Form: Liquid
Appearance: Brown
Beilstein Reference: 7702274
MDL No.: MFCD06657954
Formule:
C₇H₄BrF₃O MW: 241.01 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06657954 Numéro CAS: 81107-97-3 |