Imprimer
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H61466.06 H61466.14
H61466.06EA 59.6 EUR
H61466.06 H61466.14
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène ≥98%
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Point de fusion: 41…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792441
Numéro CAS: 700-36-7