Imprimer
4'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
H61137.03 H61137.06
H61137.03EA 123 EUR
H61137.03 H61137.06
4'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone 95%
4'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428533
Numéro CAS: 30186-18-6