Imprimer
Guaifenesine ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Guaiacol glyceryl ether, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,2-diol
G0159-25G G0159-500G
TCIAG0159-25GEA 18.7 EUR
TCIAG0159-25G TCIAG0159-500G
Guaifenesine ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Guaifenesine
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016873
Numéro CAS: 93-14-1
EINECS: 202-222-5
Merck Index: 14,04555
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73869ca07b6602cde15b7a58aa9b6d9d370b4dae&vid=73869ca07b6602cde15b7a58aa9b6d9d370b4dae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) 98.0 to 102.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency