Imprimer
β-D-Glucopyrannoside de nonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J66009.03 J66009.06
J66009.03EA 239 EUR
J66009.03 J66009.06
β-D-Glucopyrannoside de nonyle ≥98%
β-D-Glucopyrannoside de nonyle
Formule: C₁₅H₃₀O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063300
Numéro CAS: 69984-73-2