Réactif de Luff-Schoorl 25 g/L solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Attention
|
34400-1L
34400-5L-VP
34400-1LEA
68.7
EUR
34400-1L
34400-5L-VP
Réactif de Luff-Schoorl 25 g/L solution volumétrique, Fluka™
Réactif de Luff-Schoorl
Résultats des tests de spécification
Assay of CuSO₄*5H₂O | 24.9 - 25.1 g/l |
pH | 9.3 - 9.4 |