Imprimer
Bleu O toluidine
Fournisseur: TCI
Synonyms: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
T0571-25G T0571-100G
TCIAT0571-25GEA 62.7 EUR
TCIAT0571-25G TCIAT0571-100G
Bleu O toluidine
Bleu O toluidine
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305.83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011934
Numéro CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 14,09520
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=883d2ecd4354d97fc0c736777187dfec0907e937&vid=217f636010fed7d3bfc471b65af03755f02f7589&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 623.0 to 628.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,700 (MeOH, 623.0 to 628.0 nm)