3-Chloro-N-méthylaniline
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00250EA
TL00250EE
MAYBTL00250EAEA
0
EUR
MAYBTL00250EA
MAYBTL00250EE
3-Chloro-N-méthylaniline
3-Chloro-N-méthylaniline
Formule:
C₇H₈ClN Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa) Densité: 1,174 g/cm³ (11.5 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00052014 Numéro CAS: 7006-52-2 ONU: 2810 ADR: 6.1,III |