Imprimer
5-Méthoxy-o-toluidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
H60177.03 H60177.06
H60177.03EA 47.5 EUR
H60177.03 H60177.06
5-Méthoxy-o-toluidine ≥97%
5-Méthoxy-o-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 253 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075057
Numéro CAS: 50868-72-9
EINECS: 256-816-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III