Imprimer
Oxyde de 2-chloroéthyle et de vinyle ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0174-25ML C0174-500ML
TCIAC0174-25MLEA 99 EUR
TCIAC0174-25ML TCIAC0174-500ML
Oxyde de 2-chloroéthyle et de vinyle ≥97.0% (par GC) stabilisé
Oxyde de 2-chloroéthyle et de vinyle
Formule: H₂CCHOCH₂CH₂Cl
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: –70°C
Densité: 1,0525 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00000973
Numéro CAS: 110-75-8
EINECS: 203-799-6
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5c735b222c08dd8542dc281fc4e0baccbde601e&vid=f5c735b222c08dd8542dc281fc4e0baccbde601e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %