(±)-Lactate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
H60455.AA
H60455.AC
H60455.AAEA
73.9
EUR
H60455.AA
H60455.AC
(±)-Lactate de méthyle ≥99%
(±)-Lactate de méthyle
Formule:
C₄H₈O₃ MW: 104.11 g/mol Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa) Densité: 1.093 Point d'éclair: 51 °C (124 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066367 Numéro CAS: 547-64-8 EINECS: 208-930-0 ONU: 3272 ADR: 3 III Merck Index: 12,06167 |