Imprimer
Fluorescéine sodium
Fournisseur: TCI
F0096-25G F0096-500G F0096-100G
TCIAF0096-25GEA 17.6 EUR
TCIAF0096-25G TCIAF0096-500G TCIAF0096-100G
Fluorescéine sodium
Fluorescéine sodium
Formule: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167039
Numéro CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 14,04159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e0f87df032e8949e48b76f7e79b205d17cc9a93&vid=dd2dc9e704eeef0d55f25d2692d323af2c03acba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Amber to Brown powder to crystal
Lambda max. 489.0 to 493.0 nm (Na2CO3 sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 1900 (Na2CO3 sol., 489.0 to 493.0 nm)