Imprimer
4-Azaoctaméthylènediamine
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
14918-1 14918-5 14918-10 14918-25
CAYM14918-1EA 55.5 EUR
CAYM14918-1 CAYM14918-5 CAYM14918-10 CAYM14918-25
4-Azaoctaméthylènediamine
4-Azaoctaméthylènediamine
Formule: C₇H₁₉N₃
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20…25 °C
Densité: 0.925 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008229
Numéro CAS: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
Merck Index: 12,08893