Imprimer
Acide 2-bromo-6-fluorobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H61251.03 H61251.06
H61251.03EA 60.6 EUR
H61251.03 H61251.06
Acide 2-bromo-6-fluorobenzoïque ≥97%
Acide 2-bromo-6-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569539
Numéro CAS: 2252-37-1