Acide (2,4,6-trifluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
T2804-5G
T2804-1G
TCIAT2804-5GEA
135
EUR
TCIAT2804-5G
TCIAT2804-1G
Acide (2,4,6-trifluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,4,6-trifluorophényl)métaborique
Formule:
C₆H₄BF₃O₂ MW: 175.9 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD01863169 Numéro CAS: 182482-25-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |