Imprimer
Disulfure de diallyle
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
10012582-1 10012582-100 10012582-500
CAYM10012582-1EA 153 EUR
CAYM10012582-1 CAYM10012582-100 CAYM10012582-500
Disulfure de diallyle
Disulfure de diallyle
Formule: C₆H₁₀S₂
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Densité: 1.0237 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008656
Numéro CAS: 2179-57-9
EINECS: 218-548-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III