Imprimer
Gentamicine, sulfate (sel)
Fournisseur: TCI
Danger
G0383-5G G0383-1G
TCIAG0383-5GEA 135 EUR
TCIAG0383-5G TCIAG0383-1G
Gentamicine, sulfate (sel)
Gentamicine, sulfate (sel)
Point de fusion: 218…237 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee71ebe0c72b3435480b5a86fcda97a6cc0d93e3&vid=ee71ebe0c72b3435480b5a86fcda97a6cc0d93e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Total Nitrogen 8.0 to 10.0 %
Specific rotation [a]20/D +107.0 to +121.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 18.0 %