(3-(Méthylamino)propyl)triméthoxysilane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane, Trimethoxy[3-(methylamino)propyl]silane, N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine, Trimethoxy(3-(methylamino)propyl)silane
T2868-25G
T2868-100G
TCIAT2868-25GEA
90.2
EUR
TCIAT2868-25G
TCIAT2868-100G
(3-(Méthylamino)propyl)triméthoxysilane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
(3-(Méthylamino)propyl)triméthoxysilane
Formule:
H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Point d'ébullition: 106°C Point d'éclair: 82°C |
Numéro MDL:
MFCD00048021 Numéro CAS: 3069-25-8 EINECS: 221-334-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |