Imprimer
2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H61260.14 H61260.22
H61260.14EA 98.9 EUR
H61260.14 H61260.22
2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98%
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 110 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095068
Numéro CAS: 1480-87-1