Imprimer
2,5-Dimethylpyrrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-Dimethyl-1H-pyrrole
D0260-25ML D0260-5ML
TCIAD0260-25MLEA 106 EUR
TCIAD0260-25ML TCIAD0260-5ML
2,5-Dimethylpyrrole ≥98.0% (par GC)
2,5-Dimethylpyrrole
Formule: C₆H₉N
Point d'ébullition: 169°C
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005223
Numéro CAS: 625-84-3
EINECS: 210-913-8
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f41093336ad1d2988f805cf1afa5b8545b6bc4f&vid=4f41093336ad1d2988f805cf1afa5b8545b6bc4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %