Imprimer
4-Benzoylpiperidine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
232860010 232860100
ACRO232860010EA 40.7 EUR
ACRO232860010 ACRO232860100
4-Benzoylpiperidine hydrochloride 98%
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆ClNO
Point de fusion: 226…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066982
Numéro CAS: 25519-80-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %