Imprimer
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl nipecotate, Ethyl 3-Piperidinecarboxylate, Ethyl piperidine-3-carboxylate
186620250 186621000 186625000
ACRO186620250EA 39 EUR
ACRO186620250 ACRO186621000 ACRO186625000
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C (9hPa)
Densité: 1.012 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005991
Numéro CAS: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %