Imprimer
Ethyl-2-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
E0837-25G E0837-5G
TCIAE0837-25GEA 170 EUR
TCIAE0837-25G TCIAE0837-5G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005980
Numéro CAS: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16c7febd3e44c1b3fe0b66d6b6bd0698be415e79&vid=16c7febd3e44c1b3fe0b66d6b6bd0698be415e79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %