Imprimer
Ethyl-2-piperidinecarboxylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
L10532.03 L10532.06 L10532.14
L10532.03EA 23.6 EUR
L10532.03 L10532.06 L10532.14
Ethyl-2-piperidinecarboxylate ≥98%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 15862-72-3 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4560 Boiling Point: 216-217° Beilstein Reference: 81694 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005980
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Point d'ébullition: 216…217 °C
Densité: 1.006
Point d'éclair: 46 °C (114 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005980
Numéro CAS: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
ADR: 3 III