Imprimer
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl L-nipecotate, Ethyl (S)-(+)-3-Piperidinecarboxylate, (S)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
N0679-25G N0679-5G
TCIAN0679-25GEA 479 EUR
TCIAN0679-25G TCIAN0679-5G
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00792499
Numéro CAS: 37675-18-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ac290295f414cf220aaa99ddcfd0fa17dd3ae8a&vid=8ac290295f414cf220aaa99ddcfd0fa17dd3ae8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D 0.0 to +2.0 deg (neat)