Imprimer
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate, (R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
N0655-25G N0655-5G
TCIAN0655-25GEA 454 EUR
TCIAN0655-25G TCIAN0655-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.2102 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093637
Numéro CAS: 25137-01-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd0407e410fba00dbe218c179d72e42841fa4674&vid=bd0407e410fba00dbe218c179d72e42841fa4674&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to -2.0 deg (neat)