Imprimer
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (S)-Boc-beta3-phenylalanine, Boc-D-β-Phe-OH, (S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid
H52072.03 H52072.MD H52072.06
H52072.03EA 261 EUR
H52072.03 H52072.MD H52072.06
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Purity: 95% CAS No.: 103365-47-5 Molecular Formula: C14H19NO4 Formula Weight: 265.31 Beilstein Reference: 4695945 MDL No.: MFCD01860892
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860892
Numéro CAS: 103365-47-5