Imprimer
Diethoxymethylsilane 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A10153.06 A10153.09 A10153.18
A10153.06EA 42.9 EUR
A10153.06 A10153.09 A10153.18
Diethoxymethylsilane 96%
Diethoxymethylsilane
Purity: 96% CAS No.: 2031-62-1 Molecular Formula: C5H14O2Si Formula Weight: 134.25 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.3760 Boiling Point: 94-95° Beilstein Reference: 1733975 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00026749
Formule: C₅H₁₄O₂Si
Point d'ébullition: 94…95 °C
Densité: 0.840
Point d'éclair: 10 °C (50 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026749
Numéro CAS: 2031-62-1
EINECS: 217-982-3
ADR: 3,II