6-Amino-2-methylquinoline 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A13967.03
A13967.06
A13967.03EA
95.4
EUR
A13967.03
A13967.06
6-Amino-2-methylquinoline 97%
6-Amino-2-methylquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 65079-19-8
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 189-191°
Beilstein Reference: 114795
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Point de fusion: 189…191 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052600 Numéro CAS: 65079-19-8 |