1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
B20325.14
B20325.06
B20325.14EA
219
EUR
B20325.14
B20325.06
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 14411-56-4
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Odour: Mild
Boiling Point: 205°
MDL No.: MFCD00060845
Formule:
C₁₂H₁₈ Point d'ébullition: 205 °C Densité: 0,86 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060845 Numéro CAS: 14411-56-4 |