Imprimer
2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-(p-Tolyl)ethanol
B20918.06 B20918.14
B20918.06EA 86.6 EUR
B20918.06 B20918.14
2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥99%
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Purity: 99% CAS No.: 699-02-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 244-245° MDL No.: MFCD00002904
Formule: C₉H₁₂O
Point d'ébullition: 244…245 °C
Densité: 0.980
Point d'éclair: 107 °C (225 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002904
Numéro CAS: 699-02-5
EINECS: 211-824-7