Imprimer
4-Phenyl-1-butyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L12946.06 L12946.14
L12946.06EA 108 EUR
L12946.06 L12946.14
4-Phenyl-1-butyne ≥98%
4-Phenyl-1-butyne
Purity: 98% CAS No.: 16520-62-0 Molecular Formula: C10H10 Formula Weight: 130.19 Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 189-190° MDL No.: MFCD00041667
Formule: C₁₀H₁₀
MW: 130.19 g/mol
Point d'ébullition: 189…190 °C
Densité: 0.926
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041667
Numéro CAS: 16520-62-0