Imprimer
4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B22216.03 B22216.06
B22216.03EA 41.4 EUR
B22216.03 B22216.06
4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid 99
4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 59748-18-4 Molecular Formula: C21H26O3 Formula Weight: 326.44 MDL No.: MFCD00192369
Formule: C₂₁H₂₆O₃
MW: 326.44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192369
Numéro CAS: 59748-18-4