Imprimer
Methyl diphenylacetate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B24694.06 B24694.14 B24694.22
B24694.06EA 49.3 EUR
B24694.06 B24694.14 B24694.22
Methyl diphenylacetate ≥98%
Methyl diphenylacetate
Purity: 98% CAS No.: 3469-00-9 Molecular Formula: (C6H5)2CHCO2CH3 Formula Weight: 226.28 Melting Point: 59-61° MDL No.: MFCD00025869
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025869
Numéro CAS: 3469-00-9
EINECS: 222-431-5