Imprimer
Dioctadecyl ether ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0016-25G O0016-250G
TCIAO0016-25GEA 114 EUR
TCIAO0016-25G TCIAO0016-250G
Dioctadecyl ether ≥95.0% (par GC)
Dioctadecyl ether
Formule: C₃₆H₇₄O
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD00048498
Numéro CAS: 6297-03-6
EINECS: 228-567-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d04243b515bbfde6a2249615160eaf1846989c65&vid=d04243b515bbfde6a2249615160eaf1846989c65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C