Imprimer
N,N'-Diethyl-1,6-diaminohexane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1305-25ML D1305-5ML
TCIAD1305-25MLEA 378 EUR
TCIAD1305-25ML TCIAD1305-5ML
N,N'-Diethyl-1,6-diaminohexane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N,N'-Diethyl-1,6-diaminohexane
Formule: C₁₀H₂₄N₂
Point d'ébullition: 228°C
Numéro MDL: MFCD00026707
Numéro CAS: 13093-05-5
EINECS: 236-006-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f062fb7c94e6572178c3a27262ef19702146661&vid=7f062fb7c94e6572178c3a27262ef19702146661&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %