Imprimer
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H32586.03 H32586.06
H32586.03EA 68.8 EUR
H32586.03 H32586.06
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 216766-13-1 Molecular Formula: C7H6F3NO Formula Weight: 177.13 MDL No.: MFCD09864699
Formule: C₇H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864699
Numéro CAS: 216766-13-1