Imprimer
D-Phenylalaninol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: D-Penylalaninol, D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
P1289-25G P1289-5G
TCIAP1289-25GEA 281 EUR
TCIAP1289-25G TCIAP1289-5G
D-Phenylalaninol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
D-Phenylalaninol
Formule: C₉H₁₃NO
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00064298
Numéro CAS: 5267-64-1
EINECS: 226-086-1
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3503cd3ba732f3940414439ff9dc51594d54e7f4&vid=3503cd3ba732f3940414439ff9dc51594d54e7f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +25.0 deg (C=1.2, 1mol/L HCl)