Imprimer
tert-Butylacetyl chloride 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
107790500 107792500 107790100
ACRO107790500EA 85.1 EUR
ACRO107790500 ACRO107792500 ACRO107790100
tert-Butylacetyl chloride 99%
tert-Butylacetyl chloride
Formule: C₆H₁₁ClO
Point d'ébullition: 127…129 °C (760 mmHg)
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000737
Numéro CAS: 7065-46-5
EINECS: 230-356-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Titration RCOOH ≤1 %
pH 3.8 to 7.6 (Ph. Eur.(c=1, about 55°C))
Arsenic (As) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Sulfur dioxide (SO2) ≤40 ppm